Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
Código de producto. 10106811 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
25 mm
44,5 mm
47 mm
63,5 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) unitSize
10106811 76 mm paquete de 10
10340642 25 mm paquete de 10
10025321 44,5 mm paquete de 10
10740303 63,5 mm paquete de 10
10330692 47 mm paquete de 10
5 options
Código de producto. 10106811
Marca: Merck PBVK07610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone
500 kDa NMWL, polietersulfona Biomax
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 μm, 0,22 μm y 0,45 μm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm. Características y ventajas: •Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm •Las membranas Ultracel™, Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación •Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™: Concentración, intercambio de tampones, desalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración Biomax-30
Material PES
MWCO 500 kDa
Código de filtro PBTK
Área de filtración 41,8 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Poliestersulfona (PES)
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro (imperial) 2,99 in
Diámetro (métrico) 76 mm
Diámetro del filtro (métrico) 76 mm