Descripción
300 kDa NMWL, polietersulfona Biomax
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro.
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y ventajas:
- Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
- Las membranas Ultracel™ Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
- Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltración Biomax-30 |
| Material | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Código de filtro | PBMK |
| Área de filtración | 41,8 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
| Material de la carcasa | Poliestersulfona (PES) |
| Cantidad | 10Pack |
| Tipo | Disco de ultrafiltración |
| Diámetro (imperial) | 2,99 in |
| Mostrar más |