Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 30 kDa, polietersulfona Biomax
Código de producto. p-7232239 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
2,5 cm
4,5 cm
6,35 cm
76 mm
Área de filtración:
13,4 cm2
28,7 cm2
4,1 cm2
41,8 cm2
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Área de filtración unitSize
10370211 4,5 cm 13,4 cm2 paquete de 10
10298040 2,5 cm 4,1 cm2 10 PCS
10678451 6,35 cm 28,7 cm2 10 PCS
10054410 76 mm 41,8 cm2 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10370211 Proveedor Merck N.º de proveedor PBTK04310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone. Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice.
30 kDa NMWL, polietersulfona Biomax.Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro.
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y ventajas:
  • Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
  • Las membranas Ultracel™ Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
  • Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración Biomax-30
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Código de filtro PBTK
Área de filtración 13,4 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Poliestersulfona (PES)
Cantidad 10Pack
Tipo de muestra Medios para cultivo de tejidos acondicionados, plasma o suero
Tipo Membrana de ultrafiltración
Diámetro (imperial) 1,77 in
Diámetro (métrico) 4,5 cm
Diámetro del filtro (métrico) 4,5 cm