Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 3 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Código de producto. p-7232170 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Área de filtración:
13,4 cm2
17,3 cm2
177 cm2
28,7 cm2
4,1 cm2
41,8 cm2
63 cm2
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Área de filtración unitSize
10440221 2,5 cm 4,1 cm2 10 PCS
10753131 4,7 cm 17,3 cm2 paquete de 10
10278200 6,35 cm 28,7 cm2 10 PCS
10538452 4,45 cm 13,4 cm2 paquete de 10
10538642 7,6 cm 41,8 cm2 paquete de 10
10575463 9 cm 63 cm2 paquete de 5
10084590 15 cm 177 cm2 paquete de 5
7 options
Código de producto. 10440221
Marca: Merck PLBC02510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
NMWL de 3 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 μm, 0,22 μm y 0,45 μm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm. Características y ventajas: •Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm •Las membranas Ultracel™, Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación •Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™: Concentración, intercambio de tampones, desalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración Biomax-30
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 3 kDa
Código de filtro PLBC
Área de filtración 4,1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro del filtro (métrico) 2,5 cm