Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 10 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Código de producto. 10702171 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) unitSize
10702171 2,5 cm paquete de 10
10044580 4,7 cm paquete de 10
10288150 7,6 cm paquete de 10
10208300 9 cm paquete de 5
10004880 4,45 cm paquete de 10
10702151 6,35 cm paquete de 10
10621422 15 cm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10702171 Proveedor Merck N.º de proveedor PLGC02510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
NMWL de 10 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 μm, 0,22 μm y 0,45 μm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm. Características y ventajas: •Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm •Las membranas Ultracel™, Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación •Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™: Concentración, intercambio de tampones, desalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración Biomax-30
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 10 kDa
Código de filtro PLGC
Área de filtración 4,1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro del filtro (métrico) 2,5 cm