Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Marca: Merck PLGC06210
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NMWL de 10 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 μm, 0,22 μm y 0,45 μm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm. Características y ventajas: •Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm •Las membranas Ultracel™, Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación •Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™: Concentración, intercambio de tampones, desalaciónEspecificaciones
Ultrafiltración | |
10 kDa | |
28,7 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
Disco de ultrafiltración |
Celulosa regenerada | |
PLGC | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
10Pack | |
6,35 cm |