missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ULK-101, MedChemExpress

Código de producto. 16477587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477587 5 mg 5 miligramos
16474838 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477587

Marca: Medchem Express HY114490

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor, with IC50 values of 1.6 nM and 30 nM for ULK1 and ULK2, respectively. ULK-101 suppresses autophagy and sensitizes cancer cells to nutrient stress.

ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor, with IC50 values of 1.6 nM and 30 nM for ULK1 and ULK2, respectively. ULK-101 suppresses autophagy and sensitizes cancer cells to nutrient stress.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ULK-101
CAS 2443816-45-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16F4N4OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CSC(C(N[C@@H](C5CC5)C(F)(F)F)=O)=C4)C=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 460.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.45
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.