missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ULBP-4/RAET1E Antibody (RAET1E 50/3), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18113559 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18113559 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18113559

Marca: Novus Biologicals NBP250267G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ULBP-4/RAET1E Monoclonal specifically detects ULBP-4/RAET1E in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ULBP-4/RAET1E
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RAET1E 50/3
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen bA350J20.7, LETALRAE-1-like transcript 4, Lymphocyte effector toxicity activation ligand, MGC125309, N2DL4, N2DL-4, NKG2D ligand 4, NKG2DL4, RAET1E2, retinoic acid early transcript 1ERL-4, ULBP4MGC125308
Símbolos de los genes RAET1E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant His-tagged protein to human extra-cellular domain of ULBP-4/RAET1E, grown in E.coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.