missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ULBP-2/5/6 Antibody (165903), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18527336 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18527336 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18527336

Marca: Novus Biologicals FAB1298MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ULBP-2/5/6 Monoclonal antibody specifically detects ULBP-2/5/6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ULBP-2/5/6
Aplicaciones Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 165903
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALCAN-alpha, N2DL2, NKG2DL2, RAET1H, RAET1L, UL16 binding protein 2, ULBP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human ULBP-2, Accession # Q9BZM5
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80328
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.