missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UGT2B10 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18657260 0.02 mL 0.02 ml
18647541 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18657260

Marca: Novus Biologicals NBP2932660.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UGT2B10 Polyclonal antibody specifically detects UGT2B10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UGT2B10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.4.1.17, MGC142209, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B10, UDP glucuronosyltransferase 2B10, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B10, UDP-glucuronosyltransferase 2B10, UDPGT 2B10, UDPGT2B10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-280 of human UGT2B10 (NP_001066.1). GSCGKVLVWAAEYSLWMNMKTILKELVQRGHEVTVLASSASILFDPNDSSTLKLEVYPTSLTKTEFENIIMQLVKRLSEIQKDTFWLPFSQEQEILWAINDIIRNFCKDVVSNKKLMKKLQESRFDIVFADAYLPCGELLAELFNIPFVYSHSFSPGYSFERHSGGFIFPPSYVPVVMSKLSDQMTFMERVKNMLYVLYFDFWFQIFNMKKWDQFYSEVLGRPTTLSETMRKADIWLMRNSWNFKFPHPFLPNVDFVGGLH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7365
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.