missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
UGT Polyclonal antibody specifically detects UGT in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | UGT |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | solute carrier family 35 (UDP-galactose transporter), member 2, solute carrier family 35 (UDP-galactose transporter), member A2, UDP-galactose translocator, UGALTUGAT, UGT1, UGT2UDP-galactose transporter, UGTLSolute carrier family 35 member A2, UGTUDP-Gal-Tr |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-242 of human SLC35A2 (NP_001027460.1). MAAVGAGGSTAAPGPGAVSAGALEPGTASAAHRRLKYISLAVLVVQNASLILSIRYARTLPGDRFFATTAVVMAEVLKGLTCLLLLFAQKRGNVKHLVLFLHEAVLVQYVDTLKLAVPSLIYTLQNNLQYVAISNLPAATFQPSPRCSQSHSLCLCLRLRALRSPAASRAATTTAAVFPPWRPHHGALSAKVSAGEVRAGSNGGTQGRGTGVEGVGHLQDPSRHPPGPGSSGFGRWSFLPGH |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?