missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UGT Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583014 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583014 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583014 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298137AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UGT Polyclonal antibody specifically detects UGT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UGT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen solute carrier family 35 (UDP-galactose transporter), member 2, solute carrier family 35 (UDP-galactose transporter), member A2, UDP-galactose translocator, UGALTUGAT, UGT1, UGT2UDP-galactose transporter, UGTLSolute carrier family 35 member A2, UGTUDP-Gal-Tr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UGT fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.