missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UGCGL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | UGCGL1 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16812694
|
Proteintech
14170-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16802694
|
Proteintech
14170-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a transcription factor that interacts with specific negative regulatory elements (NREs) to mediate transcriptional repression of certain NK-kappa-B-responsive genes. The protein localizes predomitly to the nucleolus with a small fraction found in the nucleoplasm and cytoplasm.Especificaciones
UGCGL1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6P5E4, Q9JLA3, Q9NYU2 | |
171129, 320011, 56886 | |
UGCGL1 Fusion Protein Ag5369 | |
Primary | |
-20°C | |
UGGT1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GT, HUGT1, UGCGL1, UGGT, UGGT1, UGT1, UGTR | |
Uggt1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |