Learn More
UFSP2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200066080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18664832 100 μg 100 microlitros
18612514 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18664832
Marca: Novus Biologicals NBP297141100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
UFSP2 Polyclonal antibody specifically detects UFSP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UFSP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen FLJ11200, UFM1-specific peptidase 2, ufm1-specific protease 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UFSP2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55325
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG