Learn More
UFSP2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18664832 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18664832 100 μg 100 microlitros
18612514 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18664832
Marca: Novus Biologicals NBP297141100ul
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
UFSP2 Polyclonal antibody specifically detects UFSP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno UFSP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen FLJ11200, UFM1-specific peptidase 2, ufm1-specific protease 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UFSP2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55325
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.