Learn More
UCK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | UCK1 |
|---|---|
| Concentración | 0.24 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16899883
|
Proteintech
12271-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16889883
|
Proteintech
12271-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Phosphorylates uridine and cytidine to uridine monophosphate and cytidine monophosphate. Does not phosphorylate deoxyribonucleosides or purine ribonucleosides. Can use ATP or GTP as a phosphate donor. Can also phosphorylate cytidine and uridine nucleoside analogs such as 6-azauridine, 5-fluorouridine, 4- thiouridine, 5-bromouridine, N(4)-acetylcytidine, N(4)- benzoylcytidine, 5-fluorocytidine, 2-thiocytidine, 5- methylcytidine, and N(4)-anisoylcytidine.Especificaciones
| UCK1 | |
| Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P52623, Q9HA47 | |
| 22245, 311864, 83549 | |
| UCK1 Fusion Protein Ag2912 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| UCK1 |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Cytidine monophosphokinase 1, UCK 1, UCK1, uridine cytidine kinase 1, Uridine monophosphokinase 1, URK1 | |
| UCK1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |