Learn More
UCK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16899883 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16899883 20 μL 20 microlitros
16889883 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16899883
Marca: Proteintech 122711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Phosphorylates uridine and cytidine to uridine monophosphate and cytidine monophosphate. Does not phosphorylate deoxyribonucleosides or purine ribonucleosides. Can use ATP or GTP as a phosphate donor. Can also phosphorylate cytidine and uridine nucleoside analogs such as 6-azauridine, 5-fluorouridine, 4- thiouridine, 5-bromouridine, N(4)-acetylcytidine, N(4)- benzoylcytidine, 5-fluorocytidine, 2-thiocytidine, 5- methylcytidine, and N(4)-anisoylcytidine.
Especificaciones
Antígeno UCK1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica UCK1
N.º de referencia del gen P52623, Q9HA47
Alias de gen Cytidine monophosphokinase 1, UCK 1, UCK1, uridine cytidine kinase 1, Uridine monophosphokinase 1, URK1
Símbolos de los genes UCK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno UCK1 Fusion Protein Ag2912
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22245, 311864, 83549
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG