missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UCH-L1/PGP9.5 Antibody (UCHL1/8107R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18569876 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18569876 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18569876

Marca: Novus Biologicals NBP321061JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UCH-L1/PGP9.5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UCHL1/8107R
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7345
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.