missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UCH-L1/PGP9.5 Antibody (UCHL1/7076R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585007 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320842FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UCH-L1/PGP9.5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UCHL1/7076R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7345
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.