missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UCH-L1/PGP9.5 Antibody (rUCHL1/8133), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18523747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 680
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18523747 0.1 mL, DyLight 680
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18523747 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321025FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UCH-L1/PGP9.5
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rUCHL1/8133
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7345
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.