Learn More
Novus Biologicals™ UBXN1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30046859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
30046859 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 30046859 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP330450
Rabbit Polyclonal Antibody
UBXN1 Polyclonal antibody specifically detects UBXN1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UBXN1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-buffered Saline 0.1% BSA
Alias de gen 2B28, LOC51035, SAKS1UBA/UBX 33.3 kDa protein, SAPK substrate protein 1, UBX domain protein 1, UBX domain-containing protein 1, UBXD10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno between 50 and 100
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG