missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBQLN4/CIP75 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18469564 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18469564 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18469564

Marca: Novus Biologicals NBP177054IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBQLN4/CIP75 Polyclonal antibody specifically detects UBQLN4/CIP75 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBQLN4/CIP75
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A1Uataxin-1 ubiquitin-like interacting protein, Ataxin-1 ubiquitin-like-interacting protein A1U, C1orf6ubiquilin-4, chromosome 1 open reading frame 6, UBINCIP75, ubiquilin 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CIP75. The immunogen is located within the first 50 amino acids of CIP75. Amino Acid Squence: SVKEFKEEISRRFKAQQD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56893
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.