missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBQLN4/CIP75 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18519943 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 650
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18519943 0.1 mL, DyLight 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18519943 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298562C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBQLN4/CIP75 Polyclonal antibody specifically detects UBQLN4/CIP75 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBQLN4/CIP75
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen A1Uataxin-1 ubiquitin-like interacting protein, Ataxin-1 ubiquitin-like-interacting protein A1U, C1orf6ubiquilin-4, chromosome 1 open reading frame 6, UBINCIP75, ubiquilin 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBQLN4/CIP75 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56893
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.