missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBP1 Antibody (OTI9G7), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18116277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18116277 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18116277 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274761AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UBP1 Monoclonal specifically detects UBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9G7
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen DKFZp686L1745, LBP1, LBP-1a, LBP1A, LBP1B, LBP-1B, Transcription factor LBP-1, upstream binding protein 1 (LBP-1a), upstream-binding protein 1
Símbolos de los genes UBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 47-269 of human UBP1 (NP_055332) produced in E.coli.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7342
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.