missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ubiquitin B Rabbit anti-Human, Clone: UBB/3143R, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7233986 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18336083 20 μg 20 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18336083

Marca: Novus Biologicals NBP30716520UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Ubiquitin B Monoclonal specifically detects Ubiquitin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ubiquitin B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UBB/3143R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FLJ25987, MGC8385, polyubiquitin B, polyubiquitin-B, RPS27A, UBA52, UBC, ubiquitin B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Ubiquitin B protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.