Learn More
Ubiquitin B Rabbit anti-Human, Clone: UBB/3143R, Novus Biologicals™
Código de producto. 18336083 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18336083 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18336083
Marca: Novus Biologicals NBP30716520UG
Rabbit Monoclonal Antibody
Ubiquitin B Monoclonal specifically detects Ubiquitin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ubiquitin B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UBB/3143R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FLJ25987, MGC8385, polyubiquitin B, polyubiquitin-B, RPS27A, UBA52, UBC, ubiquitin B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Ubiquitin B protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG