missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ubiquitin B Antibody (UBB/1748), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18542325 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18542325 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18542325

Marca: Novus Biologicals NBP308905IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ubiquitin B Monoclonal antibody specifically detects Ubiquitin B in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ubiquitin B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UBB/1748
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ25987, MGC8385, polyubiquitin B, polyubiquitin-B, RPS27A, UBA52, UBC, ubiquitin B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Ubiquitin B protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.