missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBIAD1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18790621 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18790621 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790621

Marca: Novus Biologicals NB100468AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBIAD1 Polyclonal antibody specifically detects UBIAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBIAD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.5.1.-, RP4-796F18.1, SCCD, Schnyder crystalline corneal dystrophy, TERE1transitional epithelia response protein, Transitional epithelial response protein 1, UbiA prenyltransferase domain containing 1, ubiA prenyltransferase domain-containing protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to residues 32-45 [PEQDRLPQRSWRQK] of the 37 kDa human TERE1 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.