missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
UBE4B Polyclonal antibody specifically detects UBE4B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Alias de gen | E4, homologous to yeast UFD2, Homozygously deleted in neuroblastoma 1, homozygously deleted in neuroblastoma-1, KIAA0684HDNB1, ubiquitin conjugation factor E4 B, Ubiquitin fusion degradation protein 2, ubiquitination factor E4B (homologous to yeast UFD2), ubiquitination factor E4B (UFD2 homolog, yeast), ubiquitin-fusion degradation protein 2, UBOX3, UFD2UFD2A |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?