missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2M/Ubc12 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 594
Código de producto.
18591703 0.1 mL, DyLight 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591703

Marca: Novus Biologicals NBP298833DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2M/Ubc12 Polyclonal antibody specifically detects UBE2M/Ubc12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE2M/Ubc12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hUbc12, NEDD8 carrier protein, NEDD8 protein ligase, UBC12NEDD8-conjugating enzyme Ubc12, UBC-RS2, ubiquitin carrier protein M, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 M, ubiquitin-conjugating enzyme E2M (homologous to yeast UBC12), ubiquitin-conjugating enzyme E2M (UBC12 homolog, yeast), ubiquitin-protein ligase M, yeast UBC12 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human UBE2M/Ubc12.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.