missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2M/Ubc12 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18077026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18077026 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18077026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297606AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2M/Ubc12 Polyclonal specifically detects UBE2M/Ubc12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE2M/Ubc12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hUbc12, NEDD8 carrier protein, NEDD8 protein ligase, UBC12NEDD8-conjugating enzyme Ubc12, UBC-RS2, ubiquitin carrier protein M, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 M, ubiquitin-conjugating enzyme E2M (homologous to yeast UBC12), ubiquitin-conjugating enzyme E2M (UBC12 homolog, yeast), ubiquitin-protein ligase M, yeast UBC12 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBE2M/Ubc12 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.