missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2J2/UBC6 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18673697 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18673697 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673697

Marca: Novus Biologicals NBP306347PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2J2/UBC6 Polyclonal antibody specifically detects UBE2J2/UBC6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE2J2/UBC6
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen EC 6.3.2.19, J2, Ubc6p, ubiquitin-conjugating enzyme E2 J2, ubiquitin-conjugating enzyme E2, J2 (UBC6 homolog, yeast), yeast UBC6 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBE2J2/UBC6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 118424
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.