missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
UBE2J2/UBC6 Polyclonal specifically detects UBE2J2/UBC6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?