missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UbcH8/Ube2L6 Antibody (140), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18541481 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18541481 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18541481

Marca: Novus Biologicals NBP290137JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

UbcH8/Ube2L6 Monoclonal antibody specifically detects UbcH8/Ube2L6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Dilución ELISA
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Formulario Purified
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.