missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UbcH6/UBE2E1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18209175 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18209175

Marca: Novus Biologicals NBP178983AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UbcH6/UBE2E1 Polyclonal specifically detects UbcH6/UBE2E1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UbcH6/UBE2E1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P51965
Alias de gen EC 6.3.2.19, UbcH6, Ubiquitin carrier protein E1, ubiquitin-conjugating enzyme E2 E1, ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1 (homologous to yeast UBC4/5), ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1 (UBC4/5 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase E1
Símbolos de los genes UBE2E1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human UBCH6 protein (between residues 1-50) [UniProt P51965]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7324
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.