missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UbcH5c/UBE2D3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18627150 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18627150 0.02 mL 0.02 ml
18663431 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18627150 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2938980.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UbcH5c/UBE2D3 Polyclonal antibody specifically detects UbcH5c/UBE2D3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UbcH5c/UBE2D3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen E2(17)KB 3, E2(17)KB3, EC 6.3.2.19, MGC43926, MGC5416, UBC4/5, UBC5C, UBCH5C, Ubiquitin carrier protein D3, ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2(17)KB 3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 3, ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 (homologous to yeast UBC4/5), ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 (UBC4/5 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase D3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBE2D3 (NP_003331.1). MALKRINKELSDLARDPPAQCSAGPVGDDMFHWQATIMGPNDSPYQGGVFFLTIHFPTDYPFKPPKVAFTTRIYHPNINSNGSICLDILRSQWSPALTIS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7323
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.