missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UbcH10/UBE2C Antibody (CPTC-UBE2C-1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589913 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18589913 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589913

Marca: Novus Biologicals NBP308829AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UbcH10/UBE2C Monoclonal antibody specifically detects UbcH10/UBE2C in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UbcH10/UBE2C
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-UBE2C-1
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cyclin-selective ubiquitin carrier protein, dJ447F3.2, EC 6.3.2.19, UbcH10, UBCH10mitotic-specific ubiquitin-conjugating enzyme, Ubiquitin carrier protein C, ubiquitin carrier protein E2-C, ubiquitin-conjugating enzyme E2 C, ubiquitin-conjugating enzyme E2C, Ubiquitin-protein ligase C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length UbcH10/UBE2C protein (Uniprot: O00762)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11065
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.