Learn More
UBC9-Specific Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | UBC9-Specific |
|---|---|
| Clon | 1G8A2 |
| Concentración | 1900 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30234146
|
Proteintech
67660-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30237857
|
Proteintech
67660-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
The UBC9-Specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human UBC9-Specific. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBC9-Specific antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
| UBC9-Specific | |
| 1900 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 7329 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1G8A2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| C358B7.1; P18; UBC9 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit