Learn More
UBC9-Specific Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno UBC9-Specific
Clon 1G8A2
Concentración 1900 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30234146
Ver documentos
Proteintech
67660-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150 microlitros
Ahorro 61.00€
14% Descuento
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30237857
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67660-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20 microlitros
Ahorro 16.00€
11% Descuento
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
The UBC9-Specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human UBC9-Specific. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBC9-Specific antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
UBC9-Specific
1900 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
7329
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1G8A2
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
C358B7.1; P18; UBC9
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis