Learn More
UBC9-Specific Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237857 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237857 20 μL 20 microlitros
30234146 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237857
Marca: Proteintech 676601IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The UBC9-Specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human UBC9-Specific. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBC9-Specific antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno UBC9-Specific
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G8A2
Concentración 1900 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes C358B7.1; P18; UBC9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7329
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 18 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1