missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBAP2L Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586271 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586271 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100750H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBAP2L Polyclonal antibody specifically detects UBAP2L in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBAP2L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen FLJ42300, KIAA0144NICE-4, NICE4, Protein NICE-4, ubiquitin associated protein 2-like, ubiquitin-associated protein 2-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 400 and 450 of human Ubiquitin Associated Protein 2-Like using the numbering given in entry AAH03170.1 (GeneID 9898).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9898
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.