Descripción
TYW3 Polyclonal specifically detects TYW3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TYW3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000 |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q6IPR3 |
| Alias de gen | C1orf171, chromosome 1 open reading frame 171, EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, FLJ40918, tRNA wybutosine-synthesizing protein 3 homolog, tRNA-yW synthesizing protein 3 homolog (S. cerevisiae), tRNA-yW-synthesizing protein 3 |
| Símbolos de los genes | TYW3 |
| Mostrar más |
For Research Use Only