Descripción
TYW3 Polyclonal specifically detects TYW3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TYW3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000 |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q6IPR3 |
| Alias de gen | C1orf171, chromosome 1 open reading frame 171, EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, FLJ40918, tRNA wybutosine-synthesizing protein 3 homolog, tRNA-yW synthesizing protein 3 homolog (S. cerevisiae), tRNA-yW-synthesizing protein 3 |
| Símbolos de los genes | TYW3 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?