Learn More
TYW1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-38562-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18679195
  • 415.00€ / 25 microlitros
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
TYW1 Polyclonal specifically detects TYW1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TYW1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Q9NV66
TYW1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RELVDLIPEYEIACEHEHSNCLLIAHRKFKIGGEWWTWIDYNRFQELIQEYEDSGGSKTFSAKDYMARTPHWALFGANER
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FLJ10900, MGC23001, MGC60291, Radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domain-containing protein 1, radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domains 1, RSAFD1, tRNA wybutosine-synthesizing protein 1 homolog, tRNA-yW synthesizing protein 1 homolog (S. cerevisiae), tRNA-yW synthesizing protein 1 homolog A, tRNA-yW-synthesizing protein, TYW1A, YPL207W
Rabbit
Affinity Purified
RUO
55253
Human
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis