Descripción
TYW1 Polyclonal specifically detects TYW1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TYW1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9NV66 |
| Alias de gen | FLJ10900, MGC23001, MGC60291, Radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domain-containing protein 1, radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domains 1, RSAFD1, tRNA wybutosine-synthesizing protein 1 homolog, tRNA-yW synthesizing protein 1 homolog (S. cerevisiae), tRNA-yW synthesizing protein 1 homolog A, tRNA-yW-synthesizing protein, TYW1A, YPL207W |
| Símbolos de los genes | TYW1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |