Descripción
- Hasta las espinillas
- Protección delantera con cierre trasero cruzado
- Cierre del cuello de velcro y tiras de ajuste a la cintura
- Costuras cosidas y rematadas
- Amarillo
- El revestimiento de barrera polimérica ofrece una barrera de protección contra la permeación de una gran variedad de productos químicos inorgánicos y sustancias biológicas peligrosas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | De L a XXL |
| Sexo | Unisex |
| N.º de bolsillos | None |
| Modelo | Longitud de la espinilla, Cierre trasero cruzado con lazos |
| Tipo de producto | Bata |
| Material | Sustrato Tyvek con revestimiento polimérico |
| Color | Amarillo |
| Tipo de tapón | Wrap-around Waist Ties |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |