Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Beskrivning
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Specifikationer
Specifikationer
| Tamaño | X-Small |
| Tipo de producto | Controlled Environments Gown |
| Material | Polyethylene |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Hook and Loop |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de manguito | Knit |
| Sin látex | Yes |
| Estilo de manga | Manga larga |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?