missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyrosinase Antibody (T311), Novus Biologicals™

Código de producto. 18479181 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18479181 0.02 mg 0.02 miligramo
18471042 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18479181 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2252380.02mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tyrosinase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosinase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tyrosinase
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon T311
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen NP_000363, P14679
Alias de gen CMM8, EC 1.14.18.1, LB24-AB, Monophenol monooxygenase, OCA1A, OCAIA, SHEP3, SK29-AB, Tumor rejection antigen AB, tyrosinase, tyrosinase (oculocutaneous albinism IA)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant tyrosinase protein (Uniprot: P14679 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.