Learn More
Tyrosinase Antibody (OCA1/812), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18523366 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18523366 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18523366 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311469AF532
Mouse Monoclonal Antibody
Tyrosinase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosinase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Tyrosinase
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OCA1/812
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CMM8, EC 1.14.18.1, LB24-AB, Monophenol monooxygenase, OCA1A, OCAIA, SHEP3, SK29-AB, Tumor rejection antigen AB, tyrosinase, tyrosinase (oculocutaneous albinism IA)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Tyrosinase protein (Uniprot: P14679)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ