Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos E-200 Tygon
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos E-200 Tygon Saint Gobain Performance™ admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca: Saint Gobain Life Sciences AJD00002
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Alimentos y bebidas
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y UE 2002/95/EC (ROHS) | |
FEP | |
15 m | |
Gestiona fácilmente la transferencia de productos químicos corrosivos, disolventes, disolventes a base de MEK, etc. | |
1/pack | |
67 (Shore A) | |
de 77 °C |
1,6 mm | |
3,2 mm | |
0,8 mm | |
-40 °C | |
Transparente | |
6,89 bar a 23 °C/3,1 bar a 71 °C |