Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon R3607
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Brand: Saint Gobain Life Sciences 070534-13-ND
Additional Details : Peso : 0.03600kg
Description
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Alimentos y bebidas
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Specifications
Pump Tubing | |
0.04 in. | |
Tygon R3607 | |
38,1 cm | |
0,85 mm | |
12/pack | |
de 74 °C |
Rojo/rojo | |
1,14 mm | |
15 in. | |
0.03 in. | |
-50 °C | |
Rojo/rojo |